Allyl benzoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919704-100G OR919704-25G OR919704-5G
APOSOR919704-100GEA 201 EUR
APOSOR919704-100G APOSOR919704-25G APOSOR919704-5G
Allyl benzoate 95%
Allyl benzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00026104
CAS nummer: 583-04-0