2,2'-Dipyridylamine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919705-25G OR919705-5G
APOSOR919705-25GEA 426 EUR
APOSOR919705-25G APOSOR919705-5G
2,2'-Dipyridylamine 99%
2,2'-Dipyridylamine
Formule: C₁₀H₉N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006247
CAS nummer: 1202-34-2