Isoamyl lactate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Isopentyl Lactate, Lactic Acid Isoamyl Ester
OR919725-25G OR919725-5G
APOSOR919725-25GEA 285 EUR
APOSOR919725-25G APOSOR919725-5G
Isoamyl lactate 95%
Isoamyl lactate
Formule: C₈H₁₆O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046638
CAS nummer: 19329-89-6