2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2,6-Dimethylcyclohexanol
OR919777-25G OR919777-5G
APOSOR919777-25GEA 213 EUR
APOSOR919777-25G APOSOR919777-5G
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
2,6-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001502
CAS nummer: 5337-72-4