2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR919803-1G OR919803-250MG
APOSOR919803-1GEA 84.7 EUR
APOSOR919803-1G APOSOR919803-250MG
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride 97%
2-Hydroxy-4-methoxyaniline hydrochloride
Formule: C₇H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052002
CAS nummer: 39547-15-4