Trimethylpropylammonium bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N,N,N-Trimethylpropan-1-aminium bromide
OR919812-1G OR919812-25G OR919812-5G
APOSOR919812-1GEA 54.2 EUR
APOSOR919812-1G APOSOR919812-25G APOSOR919812-5G
Trimethylpropylammonium bromide 95%
Trimethylpropylammonium bromide
Formule: C₆H₁₆BrN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06227832
CAS nummer: 2650-50-2