1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR919938-10G OR919938-1G OR919938-5G
APOSOR919938-10GEA 600 EUR
APOSOR919938-10G APOSOR919938-1G APOSOR919938-5G
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine 95%
1-Ethyl-1-(p-tolyl)hydrazine
Formule: C₉H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844793
CAS nummer: 61715-72-8