1-(2-Chloroethoxy)propane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chloroethyln-propylether, 2-Chloroethyl Propyl ether, 2-Propoxyethyl chloride
OR919962-25G OR919962-100G
APOSOR919962-25GEA 73 EUR
APOSOR919962-25G APOSOR919962-100G
1-(2-Chloroethoxy)propane 98%
1-(2-Chloroethoxy)propane
Formule: ClCH₂CH₂OCH₂CH₂CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059052
CAS nummer: 42149-74-6