5-Phenyl-o-anisidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920042-1G OR920042-25G OR920042-5G
APOSOR920042-1GEA 125 EUR
APOSOR920042-1G APOSOR920042-25G APOSOR920042-5G
5-Phenyl-o-anisidine 95%
5-Phenyl-o-anisidine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007790
CAS nummer: 39811-17-1