(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920063-1G OR920063-250MG
APOSOR920063-1GEA 198 EUR
APOSOR920063-1G APOSOR920063-250MG
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene 95%
(S)-5-Allyl-2-oxabicyclo[3.3.0]oct-8-ene
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1052236-86-8