2-Benzyloxy-1,3-propanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920067-1G OR920067-250MG
APOSOR920067-1GEA 0 EUR
APOSOR920067-1G APOSOR920067-250MG
2-Benzyloxy-1,3-propanediol 95%
2-Benzyloxy-1,3-propanediol
Formule: C₁₀H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075493
CAS nummer: 14690-00-7