2-Hydroxyiminopropiophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920080-25G OR920080-5G
APOSOR920080-25GEA 220 EUR
APOSOR920080-25G APOSOR920080-5G
2-Hydroxyiminopropiophenone 98%
2-Hydroxyiminopropiophenone
Formule: C₉H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002115
CAS nummer: 119-51-7