2-tert-Butylpyrazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920095-1G OR920095-5G
APOSOR920095-1GEA 146 EUR
APOSOR920095-1G APOSOR920095-5G
2-tert-Butylpyrazine 95%
2-tert-Butylpyrazine
Formule: C₈H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00069193
CAS nummer: 32741-11-0