(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920099-1G OR920099-5G
APOSOR920099-1GEA 21.7 EUR
APOSOR920099-1G APOSOR920099-5G
(±)-1-Heptyn-3-ol 97%
(±)-1-Heptyn-3-ol
Formule: C₇H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041597
CAS nummer: 7383-19-9