Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)acetate, 1-Methylpyrrole-2-acetic Acid Methyl Ester
OR920190-25G OR920190-5G
APOSOR920190-25GEA 201 EUR
APOSOR920190-25G APOSOR920190-5G
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate 95%
Methyl-1-methylpyrrole-2-acetate
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009752
CAS nummer: 51856-79-2