2,5-Dichlorophenylhydrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR9202-25G OR9202-5G
APOSOR9202-25GEA 125 EUR
APOSOR9202-25G APOSOR9202-5G
2,5-Dichlorophenylhydrazine
2,5-Dichlorophenylhydrazine
Formule: C₆H₆Cl₂N₂
Smeltpunt: 102…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007576
CAS nummer: 305-15-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III