2-(Methylthio)benzothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Methylthio)benzo[d]thiazole
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 83.3 EUR
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Formule: C₈H₇NS₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005784
CAS nummer: 615-22-5