2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920230-10G OR920230-25G
APOSOR920230-10GEA 46.8 EUR
APOSOR920230-10G APOSOR920230-25G
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine 95%
2,4-Dichloro-6-methoxy-1,3,5-triazine
Formule: C₄H₃Cl₂N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128159
CAS nummer: 3638-04-8