(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl (4-pyridyl)acetate, Ethyl 4-pyridylacetate, Ethyl 4-pyridineacetate
OR920243-25G OR920243-5G
APOSOR920243-25GEA 372 EUR
APOSOR920243-25G APOSOR920243-5G
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester 95%
(4-Pyridyl)acetic acid ethyl ester
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051830
CAS nummer: 54401-85-3