3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920298-100G OR920298-25G OR920298-5G
APOSOR920298-100GEA 122 EUR
APOSOR920298-100G APOSOR920298-25G APOSOR920298-5G
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
3-(Diethylamino)-1-propanol
Formule: C₇H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002947
CAS nummer: 622-93-5