2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 191 EUR
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004009
CAS nummer: 2283-08-1