Butyl carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920407-100G OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA 83.3 EUR
APOSOR920407-100G APOSOR920407-500G
Butyl carbamate 95%
Butyl carbamate
Formule: C₅H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007967
CAS nummer: 592-35-8