3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 132 EUR
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Formule: C₄H₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671555
CAS nummer: 26473-47-2