3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5-Dimethylcyclohexanol
OR920486-100G OR920486-25G OR920486-5G
APOSOR920486-100GEA 625 EUR
APOSOR920486-100G APOSOR920486-25G APOSOR920486-5G
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers) 95%
3,5-Dimethylcyclohexanol (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001447
CAS nummer: 5441-52-1