4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920553-1G OR920553-5G
APOSOR920553-1GEA 78.9 EUR
APOSOR920553-1G APOSOR920553-5G
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01822195
CAS nummer: 76646-41-8