2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA 243 EUR
APOSOR920588-1G APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Formule: C₅H₉ClO₂
MW: 136.58 g/mol
Kookpunt: 63 °C
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00130115
CAS nummer: 105104-40-3
UN: 1993
ADR: 3 III