2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920597-10G OR920597-1G OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA 869 EUR
APOSOR920597-10G APOSOR920597-1G APOSOR920597-5G
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formule: C₇H₁₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012306
CAS nummer: 24892-49-7