3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid, pinacol ester, 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)piperidine
OR9206-1G OR9206-250MG
APOSOR9206-1GEA 261 EUR
APOSOR9206-1G APOSOR9206-250MG
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₈H₂₈BNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435871
CAS nummer: 859833-21-9