3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Hydroxypropylcyclohexane, 3-Cyclohexylpropan-1-ol
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 337 EUR
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Formule: C₉H₁₈O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001528
CAS nummer: 1124-63-6