2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR920675-1G OR920675-5G
APOSOR920675-1GEA 0 EUR
APOSOR920675-1G APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19440718
CAS nummer: 22744-12-3