3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Dimethylaminoneopentanol
OR920692-100G OR920692-25G OR920692-5G
APOSOR920692-100GEA 542 EUR
APOSOR920692-100G APOSOR920692-25G APOSOR920692-5G
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol
Formule: C₇H₁₇NO
MW: 131.22 g/mol
Kookpunt: 69 °C/15mmHg
Dichtheid: 0.86 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059879
CAS nummer: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
UN: 2924
ADR: 3+8 III