1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 192 EUR
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075383
CAS nummer: 107866-54-6