8-Methoxyquinaldine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920706-1G OR920706-5G
APOSOR920706-1GEA 40.9 EUR
APOSOR920706-1G APOSOR920706-5G
8-Methoxyquinaldine 95%
8-Methoxyquinaldine
Formule: C₁₁H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00034436
CAS nummer: 3033-80-5