Benzyl chloroacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920707-100G OR920707-25G
APOSOR920707-100GEA 157 EUR
APOSOR920707-100G APOSOR920707-25G
Benzyl chloroacetate 98%
Benzyl chloroacetate
Formule: C₉H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00157062
CAS nummer: 140-18-1