(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA 86.2 EUR
APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101.19 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008078
CAS nummer: 3850-30-4