Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR920766-1G OR920766-250MG
APOSOR920766-1GEA 89.2 EUR
APOSOR920766-1G APOSOR920766-250MG
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186.595 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18070850
CAS nummer: 54013-04-6