2,4,6-Trimethoxypyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 36.6 EUR
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Trimethoxypyrimidine 95%
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Formule: C₇H₁₀N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00829225
CAS nummer: 13106-85-9