9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920820-25G OR920820-5G
APOSOR920820-25GEA 671 EUR
APOSOR920820-25G APOSOR920820-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene
Formule: C₈H₁₂O
MW: 124.18 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00086420
CAS nummer: 637-90-1