1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 203 EUR
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Formule: C₁₁H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01672540
CAS nummer: 2114-33-2