2'-Ethoxyacetanilide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920903-25G OR920903-5G OR920903-100G
APOSOR920903-25GEA 301 EUR
APOSOR920903-25G APOSOR920903-5G APOSOR920903-100G
2'-Ethoxyacetanilide 95%
2'-Ethoxyacetanilide
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059228
CAS nummer: 581-08-8