1,3-Diethoxybenzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR920967-25G OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA 271 EUR
APOSOR920967-25G APOSOR920967-5G
1,3-Diethoxybenzene 97%
1,3-Diethoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015145
CAS nummer: 2049-73-2