(2,6-dimethylphenyl)methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921010-1G OR921010-5G
APOSOR921010-1GEA 0 EUR
APOSOR921010-1G APOSOR921010-5G
(2,6-dimethylphenyl)methanol 95%
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Formule: C₉H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00128004
CAS nummer: 62285-58-9