S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethanethiosulphonic acid S-Sodium Salt
OR921031-100G OR921031-25G OR921031-5G
APOSOR921031-100GEA 431 EUR
APOSOR921031-100G APOSOR921031-25G APOSOR921031-5G
S-Sodium ethanethiosulphonate 95%
S-Sodium ethanethiosulphonate
Formule: C₂H₆O₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 31999-88-9