3,5-Diisopropylpyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Diisopropyl-1H-pyrazole
OR921043-1G OR921043-25G OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA 61.4 EUR
APOSOR921043-1G APOSOR921043-25G APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Formule: C₉H₁₆N₂
MW: 152.24 g/mol
Smeltpunt: 88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00671516
CAS nummer: 17536-00-4