4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Coniferron, 2-Hydroxy-4-methoxy-1-nitrosobenzene, 5-Methoxy-2-nitrosophenol, 4-Methoxy-1,2-benzoquinone 1-Monoxime
OR921045-1G OR921045-25G
APOSOR921045-1GEA 132 EUR
APOSOR921045-1G APOSOR921045-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059952
CAS nummer: 13895-38-0