3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921073-25G OR921073-100G
APOSOR921073-25GEA 69.2 EUR
APOSOR921073-25G APOSOR921073-100G
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol
Formule: C₅H₁₁ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004684
CAS nummer: 13401-56-4