2-Methylhippuric acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921087-1G OR921087-25G OR921087-5G
APOSOR921087-1GEA 29.2 EUR
APOSOR921087-1G APOSOR921087-25G APOSOR921087-5G
2-Methylhippuric acid 95%
2-Methylhippuric acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00050991
CAS nummer: 42013-20-7