(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921111-1G OR921111-5G
APOSOR921111-1GEA 0 EUR
APOSOR921111-1G APOSOR921111-5G
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine 95%
(S)-(-)-N,N-Dimethyl-1-phenylethylamine
Formule: C₁₀H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056236
CAS nummer: 17279-31-1