Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921115-25G
OR921115-5G
OR921115-100G
APOSOR921115-25GEA
191
EUR
APOSOR921115-25G
APOSOR921115-5G
APOSOR921115-100G
Ethyl-2-cyanopropionate 97%
Ethyl-2-cyanopropionate
Formule:
C₆H₉NO₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013812 CAS nummer: 1572-99-2 |