Cycloheptanone oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR921124-1G OR921124-25G OR921124-5G
APOSOR921124-1GEA 132 EUR
APOSOR921124-1G APOSOR921124-25G APOSOR921124-5G
Cycloheptanone oxime 95%
Cycloheptanone oxime
Formule: C₇H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046508
CAS nummer: 2158-31-8